Fontos dokumentumok
27277
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
red PTFE/white silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
10 mm
átmérő × vastagság
10 mm × 0.060 in.
kompatibilitás
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)