Fontos dokumentumok
508616
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
keménység
30 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Chromacol 20-ST101
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
20 mm
átmérő × vastagság
20 mm × 0.045 in.
Általános leírás
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)