27237-U
Septa, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
Paraméterek
250 °C temp. limit
külső átmérő
20 mm
átmérő × vastagság × PTFE vastagság
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)