Fontos dokumentumok
27279
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 10 mm × 0.040 in., pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
red PTFE/white silicone (with slit)
leírás
septum type: PTFE/silicone with slit
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
10 mm
átmérő × vastagság
10 mm × 0.040 in.
kompatibilitás
for use with 2 mL vial - large opening
for use with hole cap, 10/425 thread
Általános leírás
  • PTFE/Silicone vial septa are available with a slit which provides a secure seal and also allows for easy penetration of the autosampler needle.
  • For use with most organic solvents. Even though the PTFE is pierced, septa will still have the silicone compatibility.
Egyéb megjegyzések
27279 --> material nos. 27279 (100pk) & 27280-U (1000pk).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)