Fontos dokumentumok
27413
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
yellow polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
yellow polypropylene hole cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
thread for 10-425
kompatibilitás
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)