Fontos dokumentumok
27267-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 10-425
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)