Fontos dokumentumok
27146
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE liner
white PTFE
leírás
Oversized for better sealing ability.
kiszerelés
pkg of 100 ea
átmérő × vastagság
13 mm × 0.010 in.
kompatibilitás
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Alkalmazás
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)