Fontos dokumentumok
27214-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type crimp seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
méret × vastagság
11 mm × 1.0 mm
szerelvény
thread for 11 mm
Alkalmazás
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the water samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction, followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)