Fontos dokumentumok
508179
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
Szinonimák:
Crimp Seal with Red Rubber/PTFE Septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE/red rubber septum
kiszerelés
pkg of 100 ea
tömítés átmérője
11 mm
Általános leírás
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)