Fontos dokumentumok
ULTRA100
Supelco
Certified clean borosilicate glass vials
box of 100 × 40 mL, for TOC analysis
About This Item
UNSPSC kód:
41113319
NACRES:
NA.21
kiszerelés
box of 100 × 40 mL
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Általános leírás
Ultra-100 - Box of 100 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 100 vials also include dust caps.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)