23446-U
ORBO™-93 Sorbent Tube
ORBO tube I.D. × L 6 mm × 95 mm, Bed A 180 mg, Bed B 90 mg, 60/80 mesh, pkg of 25 ea
Szinonimák:
Carboxen® 1000
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
ORBO™
Minőségi szint
összetétel
Bed A, 180 mg
Bed B, 90 mg
kiszerelés
pkg of 25 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
ORBO cső belső átmérő × H
6 mm × 95 mm
részecskeméret
60/80 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)