11324-U
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 564, 20-45 mesh, pack of 144 × 290 mg
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Carboxen®
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pack of 144 × 290 mg
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~400 m2/g
Mátrix
Carboxen® 564
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
20-45 mesh
pórusméret
~0.13 cm3/g mesoporosity
~0.14 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~6-9 Å pore diameter
sűrűség
~0.61 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.