Fontos dokumentumok
12390-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Szinonimák:
GC column, carboxen 1000
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
60/80 Carboxen-1000 support
mátrix aktív csoport
none phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)