Z263117
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 1 oz (30 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Javasolt termékek
material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
kupakméret
28-400
Csatlakozó
Joints threaded neck (53-400)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
with cap
with cap
kiszerelés
pkg of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216939
kapacitás
1 oz (30 mL)
átmérő × Ma
37 mm × 65 mm
szín
amber
Általános leírás
- Wheaton wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
- Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
- A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
- Ideal for general, small to large volume storage.
- Includes a tamper-evident seal for sample protection.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)