Fontos dokumentumok
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Szinonimák:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
Terméknév
LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
3 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)