Fontos dokumentumok
21026-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Szinonimák:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
LpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
3 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.