505285
LpDNPH Ozone Scrubber
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)