Fontos dokumentumok
24856
Supelco
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing
pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)