Fontos dokumentumok
48146
Supelco
N,N′-1,6-Hexanediylbis(4-(2-pyridinyl)-1piperazinecarboxamide) solution (derivative of 1,6-HDIP)
certified reference material
Szinonimák:
N,N′-1,6-Hexanediylbis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} solution
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5836
OSHA 5002
leírás
derivative of 1,6-HDIP
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C33H36N8O2/c42-32(40-21-17-38(18-22-40)30-13-5-7-15-34-30)36-28-11-3-1-9-26(28)25-27-10-2-4-12-29(27)37-33(43)41-23-19-39(20-24-41)31-14-6-8-16-35-31/h1-16H,17-25H2,(H,36,42)(H,37,43)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZYVHJRNOMUNAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)