20812-U
ORBO™ 80 Coated Filter
with cassettes unassembled
Szinonimák:
ORBO 80, coated filter for diisocyanates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass fiber filter
Minőségi szint
Ügynökség
OSHA 5002
termékcsalád
ORBO™
kiszerelés
pkg of 25 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
szűrő külső átmérő
37 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)