796-0376
OSHA Method 42/47 and ASTM® D5836: HPLC Analysis of Isocyanates on SUPELCOSIL™ LC-8 after Collection/Desorption using ORBO™-80
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: calibration standard: isocyanate derivatives, 5 μg/mL in acetonitrile blank: 1-(2-pyridyl)piperazine (1-2PP) coated glass fiber filter desorbed in acetonitrile/DMSO, 9:1
adsorbent tube: ORBO-80 (20811)
column: SUPELCOSIL LC-8, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58297)
mobile phase: 0.05 M ammonium acetate in water:acetonitrile, 70:30 (pH 6-6.2 with acetic acid)
flow rate: linear gradient, 0.7 mL/min to 2 mL/min in 15 min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
alkalmasság
application for HPLC
application for air monitoring
alkalmazás(ok)
air monitoring
industrial hygiene
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)