5745-U
ORBO™ 5030 (OVS) Amberlite™ XAD-7 Tube
pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Minőségi szint
összetétel
Bed A, 250 mg
Bed B, 150 mg
kiszerelés
pkg of 10 ea
külső átmérő × H
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler, OVS
matrix
Amberlite™ XAD-7 (purified)
alkalmasság
suitable for air monitoring
suitable for application (nonylphenol in the workplace)
alkalmazás(ok)
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
It is commonly used for acrylamide air sampling and analysis of its levels using HPLC-MSMS and for collecting propylene glycol and glycerol from air samples for subsequent analysis by GC-MS.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)