Fontos dokumentumok
20053
Supelco
ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC kód:
47131900
material
W,W,W separators
Minőségi szint
termékcsalád
Amberlite
ORBO
összetétel
Bed A, 60 mg
Bed B, 30 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 615
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 75 mm
matrix
XAD-7
részecskeméret
15-50 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
  • ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)