Fontos dokumentumok
M6574
Membrane Scaffold Protein 1D1
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
MSP1D1, MSP1T2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
N-Terminal histidine-tagged
form
lyophilized powder
molekulatömeg
Mw 24661.9 by amino acid sequence
ε (extinkciós együttható)
18200 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
21000 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Jogi információk
- 7,691,414 Membrane scaffold proteins
- 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
- 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
- 7,592,008 Membrane scaffold proteins
- 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
- 7,083,958 Membrane scaffold proteins
- 7,048,949 Membrane scaffold proteins
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Protocols
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.