Fontos dokumentumok
20036
Supelco
ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC kód:
47131900
material
W,W,W separators
carbon beads
Minőségi szint
Ügynökség
OSHA ID-188
termékcsalád
ORBO
összetétel
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 77
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
8 mm × 110 mm
Mátrix
H2SO4-treated carbon bead
részecskeméret
20-30 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
  • ORBO 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)