19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
About This Item
Javasolt termékek
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22s ga
leírás
blunt tip (stainless steel)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7770-01
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
2.5-100 μL
kompatibilitás
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)