Fontos dokumentumok
19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle
tűméret
22s ga
leírás
bevel tip (stainless steel)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7779-03
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
250-10000 μL
kompatibilitás
for use with 250μL-10000μL
Általános leírás
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)