Fontos dokumentumok
20890-U
Hamilton® HPLC syringes
1750RNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Analytical HPLC Injection Syringes
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tűméret
22 ga (blunt tip)
Jellemzők
blunt tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81265
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
0.5 mL
kompatibilitás
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)