Fontos dokumentumok
917028
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Szinonimák:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
About This Item
UNSPSC kód:
42182011
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
leírás
Stainless steel dispensing tips, 20 gauge, 0.50″, pink, 50/box
Alkalmazás
Stainless steel dispensing tips are 20 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)