Merck
22288
Precision Sampling syringe needles
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Szinonimák:
NEEDLES,SIDE-PORT,FOR SERIES A GAS TYPE PK 3
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
leírás
Series A
Jellemzők
point style Side port, taper
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
VICI 913052
tű H × külső átmérő × belső átmérő
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
térfogat
100-10000 μL
kompatibilitás
for use with VICI Series A
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)