Fontos dokumentumok
58066
PTFE Gaskets
pk of 10 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
kiszerelés
pk of 10 ea
Általános leírás
PTFE gaskets are replacement filter parts for use with Supelco mobile phase filtration apparatus.
PTFE gaskets have been used for the headspace-gas chromatographic analysis of volatile organic compounds such as toluene and its effects on exposure to immune cells.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An experimental model for the determination of immunomodulating effects by volatile compounds.
Wichmann G, et al.
Toxicology in vitro, 19(5), 685-693 (2005)
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.