Fontos dokumentumok
G004649
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V (Method 2)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    Warfarin, analytical standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)