58355-U
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
High Purity C18 HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with PTC-AA
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: This study discusses the optimization and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method using SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column for the analysis of tetramethrin in shampoo formulations (Zeric Stosic et al., 2016).
- Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Details a robust approach for identifying and quantifying nimesulide metabolites via HPLC, underscoring the column′s applicability in complex biological matrices (Carini et al., 1998).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
előtét patron
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.