G004624
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)