59357-U40
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L10
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4.5% Carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
200 m2/g
felület bevonatolás
3.5 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
mátrix aktív csoport
cyano phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Tulajdonságok és előnyök
- Low hydrophobicity for rapid elution of hydrophobic analytes
- Excellent peak shape and retention of strongly basic analytes
- Retention of polar analytes
- Unique selectivity
- Significantly less retention than C18 (typically requires lower % organic mobile phase)
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Compatible with highly aqueous organic phases
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?