Fontos dokumentumok
Z631140
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1466
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG