Fontos dokumentumok
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
Szinonimák:
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
Csatlakozó
Joints neck (70)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
1,000 mL
Mélység × Teljes Ma
30.2 cm × 33.7 cm
belső átmérő
7.0 cm
Általános leírás
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)