Fontos dokumentumok
Z657891
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
Jellemzők
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1620-A
Paraméterek
4,226 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Általános leírás
  • Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
  • Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)