Fontos dokumentumok
Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Szinonimák:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
Jellemzők
to hold 12 x 15 ml tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1615
parameter
16,582 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG