Fontos dokumentumok
Z631116
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.22
Jellemzők
RCF 13,640 ‑ 16,504
capacity 1.5 ‑ 85 mL
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1720
technika/technikák
centrifugation: suitable
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)