Fontos dokumentumok
Z173169
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
round bottom
Csatlakozó
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kapacitás
75 mL
pórusméret
25-50 μm porosity
kötéstípus
non-treated surface
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)