Fontos dokumentumok
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Szinonimák:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
Holds 5 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1054-A
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Általános leírás
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG