Fontos dokumentumok
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
leírás
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
Jellemzők
Holds 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1454
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG