Fontos dokumentumok
V3640
Valpromide
≥97% (NMR)
Szinonimák:
2-Propylvaleramide, 2-propyl-pentanamide, Depamid, Depamide, Di-n-propylacetamide, Dipropylacetamide
Teszt
≥97% (NMR)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCC(CCC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)