Fontos dokumentumok
X6250
Xanthophyll
from marigold
Szinonimák:
α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
marigold
Minőségi szint
form
powder
szín
orange to brown
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to quantify circulating lutein in birds
- to study its effect on the synthesis of factor D (FD) by adipocytes
- for the quantification of carotenoids from the leaves of Brassica oleracea
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.