1733119
USP
meso-Zeaxanthin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(3R,3′S)-β,β-Carotene-3,3′-diol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zeaxanthin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKQXZKUSFCKOGQ-YOPUJPICSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3