Fontos dokumentumok
C4582
β-Carotene
synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
Szinonimák:
β,β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
crystalline
szennyeződések
α-carotene, essentially free
szín
dark red-purple to red-brown
mp
178-179 °C
oldhatóság
hexane: soluble 100 μg/mL
DMSO: 30 μg/mL
H2O: insoluble
ε (extinkciós együttható)
2160-2280 at 478-479 nm in hexane at 1% (vs. 2280, lit.)
2450-2590 at 450-452 nm in hexane at 1% (vs. 2590, lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Alkalmazás
- as standard for quantification of b-carotene using HPLC analysis
- as a standard for the identification and quantification of authentic standards for carotenoid groups
- for standard curve preparation in the measurement of β-carotene production
- for standard curve preparation in nutritive assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.