Fontos dokumentumok
1065480
USP
Beta Carotene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
β-Carotene, β,β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carotenes
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Beta Carotene Capsules
- Beta Carotene Preparation
- Carotenes
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Spirulina Tablets
- Spirulina
- Oil-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.3 °C - closed cup