Merck
NIST742
Alumina
NIST® SRM® 742, reference point
Szinonimák:
Aluminum oxide, Alumina
About This Item
Lineáris képlet:
Al2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 10 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
2040 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SRM 742 is provided in powder form and is packaged in units of 10 grams.
SRM 742_cert
SRM 742_SDS
Alkalmazás
The SRM is a calcined alpha alumina with 99.9% +purity well-suited for its intended application.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide(Al2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)