Fontos dokumentumok
52444
Violaxanthin
≥90.0% (HPLC), solid
Szinonimák:
(3S,3′S,5R,5′R,6S,6′S)-5,6:5′,6′-Diepoxy-5,5′,6,6′-tetrahydro-β,β-carotene-3,3′-diol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Violaxanthin, ≥90.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
λ
in ethanol
UV-elnyelés
λ: 438-442 nm Amax
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@@]12[C@](C)(O2)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@]34C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]3(O4)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-39-35(5,6)25-33(41)27-37(39,9)43-39)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-40-36(7,8)26-34(42)28-38(40,10)44-40/h11-24,33-34,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t33-,34-,37+,38+,39-,40-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZCBXWMUOPQSOX-WVJDLNGLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?